Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 649 DKK
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 135 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051437
CAS-nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %