2,4-Dichloro-6-iodoaniline 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
629
DKK
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline 97
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Formel:
C₆H₄Cl₂IN Molekylvægt: 287.92 g/mol Smeltepunkt: 79…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007661 CAS-nummer: 697-90-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |