9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14225.03
L14225.06
L14225.03EA
476
DKK
L14225.03
L14225.06
9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Purity: 96%
CAS No.: 55135-66-5
Molecular Formula: C19H13Br
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 2561445
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075522
Formel:
C₁₉H₁₃Br Smeltepunkt: 94…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075522 CAS-nummer: 55135-66-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |