1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0969-5G B0969-25G
TCIAB0969-5GEA 846 DKK
TCIAB0969-5G TCIAB0969-25G
1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
1,2-Benzisoxazole
Formel: C₇H₅NO
Kogepunkt: 100°C
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005852
CAS-nummer: 271-95-4
EINECS: 205-983-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&vid=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %