Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
363501000 363500010
363501000.EA 518 DKK
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formel: C₂₄H₅₄P₂Pd
Smeltepunkt: 258…272 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094580
CAS-nummer: 53199-31-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)