3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23996.03
B23996.06
B23996.14
B23996.03EA
1110
DKK
B23996.03
B23996.06
B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-07-8
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.44
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD02683109
Formel:
C₂₁H₂₆ Smeltepunkt: 79…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683109 CAS-nummer: 58775-07-8 |