2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H55430.06 H55430.14
H55430.06EA 1270 DKK
H55430.06 H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 58775-05-6 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.43 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD03093998
Formel: C₂₁H₂₆
Smeltepunkt: 121…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093998
CAS-nummer: 58775-05-6