Thioisonicotinamide
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13056-1 13056-5 13056-10 13056-25
CAYM13056-1EA 253 DKK
CAYM13056-1 CAYM13056-5 CAYM13056-10 CAYM13056-25
Thioisonicotinamide
Thioisonicotinamide
Formel: C₆H₆N₂S
MDL Number: MFCD00006437
CAS-nummer: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6