Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32251.18 H32251.09
H32251.18EA 1900 DKK
H32251.18 H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5453-67-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00134493
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 119…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134493
CAS-nummer: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3