Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
600
DKK
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Formel:
C₉H₉NO₄ Smeltepunkt: 160…163 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00034767 CAS-nummer: 881-86-7 |