Cyclopentanecarbaldehyde ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
H56609.03 H56609.06
H56609.03EA 588 DKK
H56609.03 H56609.06
Cyclopentanecarbaldehyde ≥98% stabilised
Cyclopentanecarbaldehyde
Stabilized with 25 ppm 1,4-benzoquinone
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 140…141 °C
Massefylde: 0,919
Flammepunkt: 28 °C (82 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060798
CAS-nummer: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN nummer: 1989
ADR: 3,III