4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 507 DKK
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Molekylvægt: 297.02 g/mol
Smeltepunkt: 50…55 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458091
CAS-nummer: 101066-87-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III