4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 1250 DKK
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Formel: C₁₃H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631896
CAS-nummer: 137736-06-2