2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34259.MD H34259.03
H34259.MDEA 425 DKK
H34259.MD H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 320423-61-8 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01568770
Formel: C₁₃H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568770
CAS-nummer: 320423-61-8