4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17658.03 L17658.06
L17658.03EA 407 DKK
L17658.03 L17658.06
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Purity: 96% CAS No.: 216393-67-8 Molecular Formula: C6H4ClFIN Formula Weight: 271.46 Melting Point: 39-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01318122
Formel: C₆H₄ClFIN
Molekylvægt: 271.46 g/mol
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318122
CAS-nummer: 216393-67-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III