2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11592.14
L11592.22
L11592.14EA
913
DKK
L11592.14
L11592.22
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Formel:
C₆H₉BrO₃ Kogepunkt: 100…110 °C (25 mmHg) Massefylde: 1,420 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00040923 CAS-nummer: 40635-67-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |