2-Bromoisobutyryl bromide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 242 DKK
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
2-Bromoisobutyryl bromide
Formel: C₄H₆Br₂O
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000122
CAS-nummer: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %