N-Lignoceroyl taurine
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007286-1 10007286-10 10007286-5
CAYM10007286-1EA 1660 DKK
CAYM10007286-1 CAYM10007286-10 CAYM10007286-5
N-Lignoceroyl taurine
N-Lignoceroyl taurine
Formel: C₂₆H₅₃NO₄S
CAS-nummer: 807370-75-8