N-Palmitoyl taurine
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10005611-1 10005611-10 10005611-5
CAYM10005611-1EA 1560 DKK
CAYM10005611-1 CAYM10005611-10 CAYM10005611-5
N-Palmitoyl taurine
N-Palmitoyl taurine
Formel: C₁₈H₃₇NO₄S
CAS-nummer: 83982-06-3