N-Docosanoyl taurine
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007288-1 10007288-10 10007288-5
CAYM10007288-1EA 1770 DKK
CAYM10007288-1 CAYM10007288-10 CAYM10007288-5
N-Docosanoyl taurine
N-Docosanoyl taurine
Formel: C₂₄H₄₉NO₄S
CAS-nummer: 783284-48-0