N-Oleoyl taurine
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10005609-1 10005609-10 10005609-5 10005609-500
CAYM10005609-1EA 1710 DKK
CAYM10005609-1 CAYM10005609-10 CAYM10005609-5 CAYM10005609-500
N-Oleoyl taurine
N-Oleoyl taurine
Formel: C₂₀H₃₉NO₄S
CAS-nummer: 52514-04-2
EINECS: 257-985-7