4-Chromanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14940.03
A14940.06
A14940.03EA
390
DKK
A14940.03
A14940.06
4-Chromanol ≥97%
4-Chromanol
Purity: 97%
CAS No.: 1481-93-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 79…81 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 38…42 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006849 CAS-nummer: 1481-93-2 EINECS: 216-041-4 |