3-Iodochromone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 1350 DKK
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Formel: C₉H₅IO₂
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475514
CAS-nummer: 122775-34-2