6-Fluorochromone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H31907.03
H31907.06
H31907.03EA
427
DKK
H31907.03
H31907.06
6-Fluorochromone 97%
6-Fluorochromone
Purity: 97%
CAS No.: 105300-38-7
Molecular Formula: C9H5FO2
Formula Weight: 164.14
Melting Point: 166-169°
MDL No.: MFCD03094002
Formel:
C₉H₅FO₂ Smeltepunkt: 166…169 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094002 CAS-nummer: 105300-38-7 |