3-Bromochromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3334-25G B3334-5G
TCIAB3334-25GEA 3160 DKK
TCIAB3334-25G TCIAB3334-5G
3-Bromochromone ≥98.0% (by GC)
3-Bromochromone
Formel: C₉H₅BrO₂
MDL Number: MFCD00017337
CAS-nummer: 49619-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c3ef734653f02ba2b53f6deef72f205c5d5f39c&vid=4c3ef734653f02ba2b53f6deef72f205c5d5f39c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C