6-Bromo-3-formylchromone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32053.03 H32053.06
H32053.03EA 226 DKK
H32053.03 H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97% CAS No.: 52817-12-6 Molecular Formula: C10H5BrO3 Formula Weight: 253.05 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00191849
Formel: C₁₀H₅BrO₃
Molekylvægt: 253.05 g/mol
Smeltepunkt: 190…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191849
CAS-nummer: 52817-12-6