2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
E0555-1G E0555-5G
TCIAE0555-1GEA 296 DKK
TCIAE0555-1G TCIAE0555-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Formel: C₈H₁₃N
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005222
CAS-nummer: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&vid=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %