2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03
B24326.06
B24326.03EA
664
DKK
B24326.03
B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 651-83-2
Molecular Formula: C7H2F7N
Formula Weight: 233.09
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 185-187°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00091518
Formel:
C₇H₂F₇N Molekylvægt: 233.09 g/mol Kogepunkt: 185…187 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00091518 CAS-nummer: 651-83-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |