(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C2590-5G C2590-1G
TCIAC2590-5GEA 575 DKK
TCIAC2590-5G TCIAC2590-1G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Kogepunkt: 112°C
MDL Number: MFCD01935961
CAS-nummer: 42330-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b1c84ba38022ce19dc561b5ab6f2316fe9bf4a2&vid=a93ff241d90935830450dcc7afa2020b24abab64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C