Pentadecanenitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Myristyl cyanide, Tetradecyl cyanide, Pentadecanonitrile
P0871-25G P0871-5G
TCIAP0871-25GEA 2060 DKK
TCIAP0871-25G TCIAP0871-5G
Pentadecanenitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Pentadecanenitrile
Formel: C₁₅H₂₉N
Molekylvægt: 223.397 g/mol
MDL Number: MFCD00019849
CAS-nummer: 18300-91-9
EINECS: 242-184-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=911363b0e51a0a5943174cd0b1f917e51571504f&vid=911363b0e51a0a5943174cd0b1f917e51571504f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %