Tantalstandard, 1g/l Ta i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86714.180EA 272 DKK
86714.180 86714.260
Tantalstandard, 1g/l Ta i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Standarder Kationiske standarder Tantalum Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%