Germaniumstandard, 1g/l Ge i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86680.180EA
329
DKK
86680.180
86680.260
Germaniumstandard, 1g/l Ge i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Germanium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%