Malonyldichlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0882-10G M0882-25G
TCIAM0882-10GEA 394 DKK
TCIAM0882-10G TCIAM0882-25G
Malonyldichlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Malonyldichlorid
Formel: C₃H₂Cl₂O₂
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 47°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000735
CAS-nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&vid=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&prid=web&clid=SAPDAM