Methacrolein ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acrolein
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0078-25ML M0078-500ML M0078-100ML
TCIAM0078-25MLEA 444 DKK
TCIAM0078-25ML TCIAM0078-500ML TCIAM0078-100ML
Methacrolein ≥90.0% (by GC) stabilised
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
Molekylvægt: 70.09 g/mol
Kogepunkt: 68°C
Smeltepunkt: –81°C
Flammepunkt: –15°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006974
CAS-nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN nummer: 2396
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&vid=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %