Lithiumaluminiumhydrid 95,0 Titrimetric, powder
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
L0203-100G L0203-25G
TCIAL0203-100GEA 2820 DKK
TCIAL0203-100G TCIAL0203-25G
Lithiumaluminiumhydrid 95,0 Titrimetric, powder
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molekylvægt: 37.95 g/mol
Smeltepunkt: 125
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011075
CAS-nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN nummer: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,00350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a945054b120dca8fb1e462142738dfd3cb4756&vid=0b5ca11fda240b7fc6b40704c07c0f75b6a32d58&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 95.0 %