Tetrabutylammoniumfluorid ∼1 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1338-100ML T1338-25ML T1338-500ML
TCIAT1338-100MLEA 501 DKK
TCIAT1338-100ML TCIAT1338-25ML TCIAT1338-500ML
Tetrabutylammoniumfluorid ∼1 mol/L in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molekylvægt: 261.47 g/mol
Massefylde: 0.903
Flammepunkt: –17°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011747
CAS-nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e372eed26b80831c6e6740c7e3ea12856bd7382&vid=1eb0eb42c4d48aa9bdcb1e2ebcb684fda2d180fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 1.0 to 1.1 mol/L
Water max. 10.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 5.0 %