Bromdiphenylmethan ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0586-25G B0586-500G B0586-100G
TCIAB0586-25GEA 189 DKK
TCIAB0586-25G TCIAB0586-500G TCIAB0586-100G
Bromdiphenylmethan ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Bromdiphenylmethan
Formel: (C₆H₅)₂CHBr
Kogepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 36…39 °C
Massefylde: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000134
CAS-nummer: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN nummer: 1770
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e124caba041ac5c17d459b32acac1923c0a659f&vid=51c6e103d24bd8b35d5129ef03451acc61258b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %