1-Brom-2-iodbenzen ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1126-25G B1126-250G B1126-5G
TCIAB1126-25GEA 353 DKK
TCIAB1126-25G TCIAB1126-250G TCIAB1126-5G
1-Brom-2-iodbenzen ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Brom-2-iodbenzen
Formel: C₆H₄BrI
Molekylvægt: 282.91 g/mol
Kogepunkt: 120°C
MDL Number: MFCD00001030
CAS-nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d806754d6f2bd1e87de4ac5b37ae1ea7b568fa21&vid=666e97ffcdb25f3d09d88d15351498612509455d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %