3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
B1948-25G B1948-5G
TCIAB1948-25GEA 3850 DKK
TCIAB1948-25G TCIAB1948-5G
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd 96,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molekylvægt: 235.46 g/mol
MDL Number: MFCD00051690
CAS-nummer: 19652-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=536dc1c85ef71e3d41509b5834ed74f8ab6dfa9e&vid=fecd1bedd07d71f39d94d3ac4e5f5c34d48b11d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C