3-Iodpropen ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
I0070-25G
I0070-5G
TCIAI0070-25GEA
2180
DKK
TCIAI0070-25G
TCIAI0070-5G
3-Iodpropen ≥98.0% (by GC) stabilised
3-Iodopropene
Formel:
C₃H₅I Kogepunkt: 102°C Smeltepunkt: –99°C Massefylde: 1,832 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 16°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001094 CAS-nummer: 556-56-9 EINECS: 209-130-4 UN nummer: 1723 ADR: 3,II Merck Index: 14,00294 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Brown to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |