3,4-Epoxy-1-buten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0337-1G E0337-5G
TCIAE0337-1GEA 321 DKK
TCIAE0337-1G TCIAE0337-5G
3,4-Epoxy-1-buten ≥97.0% (by GC)
3,4-Epoxy-1-butene
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 67°C
Smeltepunkt: –135°C
Massefylde: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005149
CAS-nummer: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c584be8e7cdebfbf4e9a43f19cd04ec805331c0&vid=20d3c3374daba449447c01061611fa21b1f93f63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %