1-Iod-2-methylpropan ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyliodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0322-25ML I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA 452 DKK
TCIAI0322-25ML TCIAI0322-250ML
1-Iod-2-methylpropan ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Iodo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉I
Kogepunkt: 121°C
Massefylde: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 0°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001084
CAS-nummer: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN nummer: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e1ef391dc005438210cc6e0f42711a4ee6db63&vid=630c009a593566e9689b96d6e2a0aba765e77d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %