3-Phenyl-1-propyn ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Propynylbenzene
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol
P1956-1G
P1956-5G
TCIAP1956-1GEA
362
DKK
TCIAP1956-1G
TCIAP1956-5G
3-Phenyl-1-propyn ≥95.0% (by GC) stabilised
3-Phenyl-1-propyn
Formel:
C₉H₈ Kogepunkt: 75°C Flammepunkt: 52°C |
MDL Number:
MFCD00134431 CAS-nummer: 10147-11-2 UN nummer: 3295 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |