2-Propanol ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0164-100ML I0164-500ML
TCIAI0164-100MLEA 132 DKK
TCIAI0164-100ML TCIAI0164-500ML
2-Propanol ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kogepunkt: 82°C
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef0a3050bc3fd54fa52c35e004090bd986d097f&vid=695ce94126a68bd2a2e0e9965b4f910241212a78&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200