2-Iodbutan ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1093-25G B1093-500G
TCIAB1093-25GEA 263 DKK
TCIAB1093-25G TCIAB1093-500G
2-Iodbutan ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Iodobutane
Formel: C₄H₉I
Molekylvægt: 184.02 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: -104
Flammepunkt: 24°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001072
CAS-nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN nummer: 2390
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01574
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227f0539864d0acece68e48d5cb6a315675962e7&vid=faa576e97f835b34645ff79d69457df11f6620b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %