1-Iodpentan ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Pentyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0066-25ML I0066-250ML
TCIAI0066-25MLEA 271 DKK
TCIAI0066-25ML TCIAI0066-250ML
1-Iodpentan ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodopentane
Formel: C₅H₁₁I
Molekylvægt: 198.05 g/mol
Kogepunkt: 155°C
Smeltepunkt: -85.6
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001100
CAS-nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151d3babcea5559c0e7a2e1efda410e6c5294146&vid=7f510d96fa66f08500317a9b8c49bbd6b9a420c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %