1-Iodbutan ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0055-25G I0055-500G
TCIAI0055-25GEA 238 DKK
TCIAI0055-25G TCIAI0055-500G
1-Iodbutan ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodobutane
Formel: C₄H₉I
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –103 °C
Massefylde: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 49°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001098
CAS-nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01573
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723ae0732ef9a14c17dda4d1534ab6a3284ab08b&vid=e423323ae1d40e0e7e3db0b6024898411a874fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %