1-Iodperfluorbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
N0499-25G
N0499-500G
N0499-100G
TCIAN0499-25GEA
296
DKK
TCIAN0499-25G
TCIAN0499-500G
TCIAN0499-100G
1-Iodperfluorbutan ≥98.0% (by GC)
1-Iodperfluorbutan
Formel:
C₄F₉I Kogepunkt: 67°C Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 2,0497 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001062 CAS-nummer: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 ADR: 9,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |