1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
T0434-100G T0434-25G
TCIAT0434-100GEA 1580 DKK
TCIAT0434-100G TCIAT0434-25G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formel: C₅H₅F₃O₂
Kogepunkt: 101°C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 26°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000427
CAS-nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115ace5a8d5a94df35b603679a20fcc8daef0060&vid=546d01c6fbc823213db03b8c9fd1ebb4e7c8dcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %