3-Hydroxybutanon ≥98.0% (by GC) (May exist as crystalline dimer)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0225-25G H0225-500G
TCIAH0225-25GEA 206 DKK
TCIAH0225-25G TCIAH0225-500G
3-Hydroxybutanon ≥98.0% (by GC) (May exist as crystalline dimer)
Acetoin
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004521
CAS-nummer: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN nummer: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec11d2db1ea00b7885a9d51a04d2f25285ae314&vid=e9029a8ae14be8319ff9e0896ff914d6328edeb8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %